Få mere at vide
(+)-Nootkatone, crystalline, 98+%
Artikelnummer. p-7024462
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11489446
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19166.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4674-50-4 | C15H22O | 218.34 g/mol
(+)-Nootkatone, krystallinsk bruges som et effektivt middel mod myg, væggelus, enlige stjerneflåter og hovedlus. Det bruges også som fødevaretilsætningsstof og smagsstof i drikkevarer. Det finder anvendelse i dufte, kosmetik og lægemidler. Desuden bruges det som et smagsmateriale i drikkevarer, frosne mejeriprodukter og bagte gode applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(+)-Nootkatone, krystallinsk bruges som et effektivt middel mod myg, væggelus, enlige stjerneflåter og hovedlus. Det bruges også som fødevaretilsætningsstof og smagsstof i drikkevarer. Det finder anvendelse i dufte, kosmetik og lægemidler. Yderligere bruges det som et smagsmateriale i drikkevarer, frosne mejeriprodukter og bagte gode applikationer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i ethanol og chloroform. Delvis opløselig i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4674-50-4
Molekylær formel C15H22O
Molekylvægt (g/mol) 218.34
MDL nummer MFCD00036591
InChI nøgle WTOYNNBCKUYIKC-SLEUVZQESA-N
Synonym unii-zms1vjk5hy, zms1vjk5hy, nootkatone,-, +-nootkatone, crystalline, 2 3h-naphthalenone, 4,4a,5,6,7,8-hexahydro-4,4a-dimethyl-6-1-methylethenyl-, 4s,4ar,6s, unii-3k3okv2a5a component, 4s,6s,4ar-4,4a-dimethyl-6-1-methylvinyl-3,4,5,6,7,8,4a-heptahydronaphthale n-2-one
PubChem CID 7567181
IUPAC navn (4S,4aR,6S)-4,4a-dimethyl-6-prop-1-en-2-yl-3,4,5,6,7,8-hexahydronaphthalen-2-on
SMIL CC1CC(=O)C=C2C1(CC(CC2)C(=C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Nootkatone
Smeltepunkt 34°C to 36°C
Tæthed 0.997
Kogepunkt 125°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt 99°C (210°F)
Mængde 1 g
Beilstein 4676969
Opløselighedsinformation Slightly soluble in ethanol and chloroform. Partly soluble in water.
Optisk rotation +185° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 218.34
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk