Få mere at vide
(+)-Nootkatone, krystallinsk, 98+%
Artikelnummer. 11499446
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499446 5 g 5g
11489446 1 g 1g
11409456 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499446 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19166.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4674-50-4 | C15H22O | 218,34 g/mol
(+)-Nootkatone, krystallinsk bruges som et effektivt middel mod myg, væggelus, enlige stjerneflåter og hovedlus. Det bruges også som fødevaretilsætningsstof og smagsstof i drikkevarer. Det finder anvendelse i dufte, kosmetik og lægemidler. Desuden bruges det som et smagsmateriale i drikkevarer, frosne mejeriprodukter og bagte gode applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(+)-Nootkatone, krystallinsk bruges som et effektivt middel mod myg, væggelus, enlige stjerneflåter og hovedlus. Det bruges også som fødevaretilsætningsstof og smagsstof i drikkevarer. Det finder anvendelse i dufte, kosmetik og lægemidler. Yderligere bruges det som et smagsmateriale i drikkevarer, frosne mejeriprodukter og bagte gode applikationer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i ethanol og chloroform. Delvis opløselig i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4674-50-4
Molekylær formel C15H22O
Molekylvægt (g/mol) 218.34
MDL nummer MFCD00036591
InChI nøgle WTOYNNBCKUYIKC-SLEUVZQESA-N
Synonym unii-zms1vjk5hy, zms1vjk5hy, nootkatone,-, +-nootkatone, crystalline, 2 3h-naphthalenone, 4,4a,5,6,7,8-hexahydro-4,4a-dimethyl-6-1-methylethenyl-, 4s,4ar,6s, unii-3k3okv2a5a component, 4s,6s,4ar-4,4a-dimethyl-6-1-methylvinyl-3,4,5,6,7,8,4a-heptahydronaphthale n-2-one
PubChem CID 7567181
IUPAC navn (4S,4aR,6S)-4,4a-dimethyl-6-prop-1-en-2-yl-3,4,5,6,7,8-hexahydronaphthalen-2-on
SMIL CC1CC(=O)C=C2C1(CC(CC2)C(=C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Nootkatone
Smeltepunkt 34 °C til 36 °C
Tæthed 0.997
Kogepunkt 125 °C (0,5 mmHg)
Flammepunkt 99 °C (210 °F)
Mængde 5 g
Beilstein 4676969
Opløselighedsinformation Let opløselig i ethanol og kloroform. Delvist opløseligt i vand.
Optisk rotation +185° (c=1 i chloroform)
Formel vægt 218.34
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk