Få mere at vide
Nonylmagnesiumbromid, 1 M opløsning i diethylether, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11926021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11926021 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 11926021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440781000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 39691-62-8 | C9H19BrMg | 231.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nonylmagnesium bromide
CAS 39691-62-8, 60-29-7
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 0.8490g/mL
Kogepunkt 35,0 °C
Flammepunkt −30 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C9H19BrMg
Lineær formel CH3(CH2)8MgBr
MDL nummer MFCD03094048
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.849
Synonym nonylmagnesium bromide, nonylmagnesium bromide solution, ifqpktpqjlazhq-uhfffaoysa-m, nonylmagnesium bromide 1.0m solution i, nonylmagnesium bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, nonylmagnesium bromide 1.0m solution i, nonylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, grignard reagent
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
InChI nøgle IFQPKTPQJLAZHQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCCCCCCCC[Mg]Br
IUPAC navn magnesium; nonan; bromid
Molekylvægt (g/mol) 231.46
PubChem CID 11042600
Formel vægt 231.46
Fysisk form Væske