Få mere at vide
Nonylamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 112-20-9 |
| Smeltepunkt | -1°C |
| Tæthed | 0.79 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 202°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00008249 |
| Mængde | 25 mL |
| Synonym | Nonylamine, 1-Aminononane, Nonylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.27 |
| Grad | Research |