Få mere at vide
Nonyl Undecyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nonyl Undecyl Phthalate |
| CAS | 65185-89-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C28 H46 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, 1-Nonyl 2-Undecyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Nonyl Undecyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H46O4/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-20-24-32-28(30)26-22-18-17-21-25(26)27(29)31-23-19-15-13-10-8-6-4-2/h17-18,21-22H,3-16,19-20,23-24H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | 1-O-nonyl 2-O-undecyl benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.662 |
| Vis mere |