Få mere at vide
Nonyl Glycidyl Ether, TRC
Artikelnummer. 30474144
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474144 500 mg
30470087 50 mg
30469701 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474144 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN337265500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10580-65-1
Molekylær formel C12 H24 O2
Molekylvægt (g/mol) 200.318
Synonym NSC 291916, 3-Nonyloxy-1-propene Oxide, 2-[(Nonyloxy)methyl]oxirane, 1,2-Epoxy-3-(nonyloxy)propane, [(Nonyloxy)methyl]oxirane
IUPAC navn 2-(nonoxymethyl)oxirane
SMIL CCCCCCCCCOCC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nonyl Glycidyl Ether
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-10-12-11-14-12/h12H,2-11H2,1H3
Formel vægt 200.178
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.