missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nonyl beta-D-glucopyranoside, 98%

Artikelnummer. 15447199
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447199 5 g 5g
15437199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15447199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66009.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 69984-73-2 | C15H30O6 | 306.399 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 69984-73-2
Molekylær formel C15H30O6
Molekylvægt (g/mol) 306.399
MDL nummer MFCD00063300
InChI nøgle QFAPUKLCALRPLH-UXXRCYHCSA-N
Synonym nonyl beta-d-glucopyranoside, b-nonylglucoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-nonyloxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, b-d-glucopyranoside, nonyl, nonyl-beta-d-glucopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-nonyloxy oxane-3,4,5-triol, n-nonyl-beta-d-glucopyranoside, bng, beta-d-glucopyranoside, nonyl, 4gby
PubChem CID 155448
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-nonoxyoxan-3,4,5-triol
SMIL CCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nonyl beta-D-glucopyranoside
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 12168
Formel vægt 306.4
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.