Få mere at vide
ZVG™ Nonwoven Multipurpose Cloth
Artikelnummer. 17893515
Skift visning
Farve:
Gul
Artikelnummer. Farve
17893515 Gul
1 options
Artikelnummer. 17893515 Leverandør ZVG™ Leverandørnr. 1002004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This versatile cloth for everyday use is absorbent, durable, and easy to grip.
  • Highly absorbent
  • Easy to handle
  • Made of 85% viscose and 15% polypropylene
Tekniske data
Produkttype Cloth
Længde (engelsk) 14.2 in.
Længde (metrisk) 36 cm
Bredde (engelsk) 15.7 in.
Bredde (metrisk) 40 cm
Materiale Polypropylene, Viscose, Cotton
Basisvægt 90 g/m2
Farve Gul
Engangs Single-use
Emballagemængde 10 Cloths/Pk., 2 Pk./Cs.
Sterilitet Non-sterile