Få mere at vide
ZVG™ Nonwoven Multipurpose Cloth
Beskrivelse
- Highly absorbent
- Easy to handle
- Made of 85% viscose and 15% polypropylene
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cloth |
| Længde (engelsk) | 14.2 in. |
| Længde (metrisk) | 36 cm |
| Bredde (engelsk) | 15.7 in. |
| Bredde (metrisk) | 40 cm |
| Materiale | Polypropylene, Viscose, Cotton |
| Basisvægt | 90 g/m2 |
| Farve | Gul |
| Engangs | Single-use |
| Emballagemængde | 10 Cloths/Pk., 2 Pk./Cs. |
| Vis mere |