Få mere at vide
Fisherbrand™ Nonwoven renrumsservietter, lavet i USA
Artikelnummer. p-7235806 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
230 mm x 230 mm (9 tommer x 9 tommer)
12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm)
Artikelnummer. 17802771
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Nonwoven Poly-Cellulose Cleanroom Wipes er meget absorberende og ekstremt rene (skrælder ikke). Fremstillet i USA .
Nonwoven renrumsservietter, lavet i USA er lavet af et hydroentangled nonwoven materiale bestående af 45% polyester og 55% cellulose. Det er en yderst effektiv serviet - ekstremt ren og meget absorberende. Disse servietter er renrumspakket, i dobbeltposer og produceret i et renrumsmiljø. Disse servietter er fremstillet og forarbejdet til at opfylde kravene i de mest kritiske miljøer. Fremstillet af underlag af højeste kvalitet med mindst fnug - fri for bindemidler, klæbemidler eller kemiske tilsætningsstoffer.
Renrumskompatibilitet
  • ISO Klasse 5 (Klasse 100) - ISO 8 (Klasse 100.000) Renrum
Funktioner
  • Fremstillet i USA
  • Alsidig størrelse på 9'' x 9'' er ideel til en række renrumsanvendelser
  • Stor 12'' x 12'' størrelse kan foldes, bruges til at kontrollere spild, bakkebeklædning og mere
  • Fremstillet af et hydroentangled nonwoven materiale bestående af 45% polyester og 55% cellulose
  • Fremstillet i et renrumsmiljø og renrumspakket
  • Fremstillet af polycellulosemateriale, der giver et sejt, absorberende og slidbestandigt produkt
  • Produktionsprocessen garanterer ekstremt lav partikeldannelse og kemiske ekstraherbare materialer
  • Kompatibel med stort set alle opløsningsmidler eller opløsninger til rengøring og aftørring
  • Dobbeltpose emballage
  • Giver sporbarhed fra parti til parti
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.86 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.86 cm
Materiale Polyestercellulose
Absorberingsevne 288 ml/m 2
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Basisvægt 68 gsm
Certificeringer/compliance ISO Klasse 5 til 6 (100 til 1000) Renrumsserviet, USP 797 og USP 800 aftørringskrav
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 230 mm x 230 mm (9 tommer x 9 tommer)
Til brug med (applikation) Laboratorie og renrum
Emballagemængde 300 servietter/pose, 12 poser/Cs.