Beskrivelse
Nonwoven renrumsservietter, lavet i USA er lavet af et hydroentangled nonwoven materiale bestående af 45% polyester og 55% cellulose. Det er en yderst effektiv serviet - ekstremt ren og meget absorberende. Disse servietter er renrumspakket, i dobbeltposer og produceret i et renrumsmiljø. Disse servietter er fremstillet og forarbejdet til at opfylde kravene i de mest kritiske miljøer. Fremstillet af underlag af højeste kvalitet med mindst fnug - fri for bindemidler, klæbemidler eller kemiske tilsætningsstoffer.
Renrumskompatibilitet
- ISO Klasse 5 (Klasse 100) - ISO 8 (Klasse 100.000) Renrum
Funktioner
- Fremstillet i USA
- Alsidig størrelse på 9'' x 9'' er ideel til en række renrumsanvendelser
- Stor 12'' x 12'' størrelse kan foldes, bruges til at kontrollere spild, bakkebeklædning og mere
- Fremstillet af et hydroentangled nonwoven materiale bestående af 45% polyester og 55% cellulose
- Fremstillet i et renrumsmiljø og renrumspakket
- Fremstillet af polycellulosemateriale, der giver et sejt, absorberende og slidbestandigt produkt
- Produktionsprocessen garanterer ekstremt lav partikeldannelse og kemiske ekstraherbare materialer
- Kompatibel med stort set alle opløsningsmidler eller opløsninger til rengøring og aftørring
- Dobbeltpose emballage
- Giver sporbarhed fra parti til parti
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttype | Renrumsklud |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 30.48 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30.48 cm |
| Materiale | Polyestercellulose |
| Absorberingsevne | 288 ml/m 2 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Basisvægt | 68 gsm |
| Certificeringer/compliance | ISO Klasse 5 til 6 (100 til 1000) Renrumsserviet, USP 797 og USP 800 aftørringskrav |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?