Få mere at vide
Invitrogen™ RNase-fri mikrofugerør
Description
Invitrogen mikrocentrifugerør er garanteret RNase- og DNase-frie.
Funktionerne omfatter:
- Mærket med gradueringer for nemheds skyld
- Flade låg for nem mærkning
- Positivt tætningsdesign, der forhindrer hætter i at åbne sig i kogende vandbade
- Autoklavesikker
Specifications
Specifications
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 500 tuber/pk. |
| Produktlinje | Invitrogen |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Dnase Free | RNase-fri, DNase-fri |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Snap Cap |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Show More |