Få mere at vide
Invitrogen™ RNase-fri mikrofugerør
Artikelnummer. 10676825
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Overfladetype:
Graduated, low-binding
Gradueret, lavbindende
Uddannet
Mængde:
1000 Tubes/Pk.
250 Tubes/Pk.
500 Tubes/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 10676825
Brand: Invitrogen™ AM12450
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse mikrocentrifugerør er garanteret RNase- og DNase-frie.
Invitrogen mikrocentrifugerør er garanteret RNase- og DNase-frie.
Funktionerne omfatter:
  • Mærket med gradueringer for nemheds skyld
  • Flade låg for nem mærkning
  • Positivt tætningsdesign, der forhindrer hætter i at åbne sig i kogende vandbade
  • Autoklavesikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Materiale Polypropylen
Mængde 250 Tubes/Pk.
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Produktlinje Invitrogen
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dnase Free RNase-fri, DNase-fri
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Snap Cap
Uddannet Ja
Produkttype Mikrofugerør (RNase-fri)
Overfladetype Gradueret, lavbindende