Få mere at vide
Invitrogen™ RNase-fri mikrofugerør
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Overfladetype:
Graduated, low-binding
Gradueret, lavbindende
Uddannet
Mængde:
1000 Tubes/Pk.
250 Tubes/Pk.
500 Tubes/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Beskrivelse
Invitrogen mikrocentrifugerør er garanteret RNase- og DNase-frie.
Funktionerne omfatter:
- Mærket med gradueringer for nemheds skyld
- Flade låg for nem mærkning
- Positivt tætningsdesign, der forhindrer hætter i at åbne sig i kogende vandbade
- Autoklavesikker
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 1000 Tubes/Pk. |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Produktlinje | Invitrogen |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Dnase Free | RNase-fri, DNase-fri |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Snap Cap |
| Vis mere |