Få mere at vide
Invitrogen™ RNase-fri mikrofugerør
Artikelnummer. 10371235
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Overfladetype:
Gradueret, lavbindende
Gradueret, lavbinding
Uddannet
Mængde:
1000 rør/pk.
250 tuber/pk.
500 tuber/pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Overfladetype Mængde Pakningsstørrelse
10371235 2 ml Uddannet 500 tuber/pk. Pakke med 500
10259544 0,5 ml Gradueret, lavbindende 500 tuber/pk. Pakke med 500
10499034 0,5 ml Gradueret, lavbinding 1000 rør/pk. Pakke med 1000
10676825 1,5 ml Gradueret, lavbindende 250 tuber/pk. Pakke med 250
10409044 1,5 ml Gradueret, lavbinding 500 tuber/pk. Pakke med 500
10318574 2 ml Gradueret, lavbindende 250 tuber/pk. Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10371235 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM12425
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Disse mikrocentrifugerør er garanteret RNase- og DNase-frie.
Invitrogen mikrocentrifugerør er garanteret RNase- og DNase-frie.
Funktionerne omfatter:
  • Mærket med gradueringer for nemheds skyld
  • Flade låg for nem mærkning
  • Positivt tætningsdesign, der forhindrer hætter i at åbne sig i kogende vandbade
  • Autoklavesikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Materiale Polypropylen
Mængde 500 tuber/pk.
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Produktlinje Invitrogen
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dnase Free RNase-fri, DNase-fri
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Snap Cap
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Produkttype Mikrofugerør (RNase-frit)
Overfladetype Uddannet