Få mere at vide
Invitrogen™ RNase-fri mikrofugerør
Artikelnummer. 10318574
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Overfladetype:
Graduated, low-binding
Gradueret, lavbindende
Uddannet
Mængde:
1000 Tubes/Pk.
250 Tubes/Pk.
500 Tubes/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Overfladetype Mængde unitSize
10318574 2 ml Gradueret, lavbindende 250 Tubes/Pk. Pakke med 250
10259544 0,5 ml Gradueret, lavbindende 500 Tubes/Pk. Pakke med 500
10499034 0,5 ml Graduated, low-binding 1000 Tubes/Pk. Pakke med 1000
10676825 1,5 ml Gradueret, lavbindende 250 Tubes/Pk. Pakke med 250
10409044 1,5 ml Graduated, low-binding 500 Tubes/Pk. Pakke med 500
10371235 2 ml Uddannet 500 Tubes/Pk. Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10318574 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM12475
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Disse mikrocentrifugerør er garanteret RNase- og DNase-frie.
Invitrogen mikrocentrifugerør er garanteret RNase- og DNase-frie.
Funktionerne omfatter:
  • Mærket med gradueringer for nemheds skyld
  • Flade låg for nem mærkning
  • Positivt tætningsdesign, der forhindrer hætter i at åbne sig i kogende vandbade
  • Autoklavesikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Materiale Polypropylen
Mængde 250 Tubes/Pk.
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Produktlinje Invitrogen
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dnase Free RNase-fri, DNase-fri
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Snap Cap
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Produkttype Mikrofugerør (RNase-fri)
Overfladetype Gradueret, lavbindende