Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ikke-sterile pipettetips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525556 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Volumen (metrisk):
20μ l
250μ L
Til brug med (udstyr):
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX SPAN-8
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Artikelnummer. 11711263
Brand: Thermo Scientific™ 918252
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forøg pipetteringsydeevnen gennem den overlegne spidsens rethed og lave %CV af disse pipettespidser til automatiserede væskehåndteringssystemer.
Øg pipettering ydeevne med Thermo ScientificTM ikke-sterile pipettespidser til BeckmanTM væskehåndteringssystemer, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. De giver nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsrethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne valideres på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til.
Features:
  • Available in low retention and extended length
  • Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
  • Extended length tips compatible with 96-, 384- and 1536- DeepWell™ plates
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 20μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Format Stativ
Tip stil Ledende
Til brug med (udstyr) Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX SPAN-8
Produktlinje Beckman
Egnet til formålet Certificeret kvalitet