Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ikke-sterile pipettetips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer
Artikelnummer. 11751263 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
20μ l
250μ L
Til brug med (udstyr):
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX SPAN-8
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Til brug med (udstyr) Egnet til formålet Pakningsstørrelse
11751263 250μ L Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX SPAN-8 Certificeret kvalitet Pakke med 4800
11711263 20μ l Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX SPAN-8 Certificeret kvalitet Pakke med 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11751263 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 919252
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Læg i indkøbskurv
Forøg pipetteringsydeevnen gennem den overlegne spidsens rethed og lave %CV af disse pipettespidser til automatiserede væskehåndteringssystemer.
Øg pipettering ydeevne med Thermo ScientificTM ikke-sterile pipettespidser til BeckmanTM væskehåndteringssystemer, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. De giver nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsrethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne valideres på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til.
Features:
  • Available in low retention and extended length
  • Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
  • Extended length tips compatible with 96-, 384- and 1536- DeepWell™ plates
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 250μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Format Stativ
Tip stil Ledende
Til brug med (udstyr) Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX SPAN-8
Produktlinje Beckman
Egnet til formålet Certificeret kvalitet