Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ikke-sterile pipettetips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Beskrivelse
Forøg pipetteringsydeevnen gennem den overlegne spidsens rethed og lave %CV af disse pipettespidser til automatiserede væskehåndteringssystemer.
Øg pipettering ydeevne med Thermo ScientificTM ikke-sterile pipettespidser til BeckmanTM væskehåndteringssystemer, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. De giver nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsrethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne valideres på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til.
Features:
- Available in low retention and extended length
- Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
- Extended length tips compatible with 96-, 384- and 1536- DeepWell™ plates
- Low percentage coefficient of variation (%CV)
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 20μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Ledende |
| Til brug med (udstyr) | Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX SPAN-8 |
| Produktlinje | Beckman |
| Egnet til formålet | Certificeret kvalitet |