missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nonoxynol-3 Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nonoxynol-3 Phosphate |
| CAS | 51811-79-1 |
| Molekylær formel | C18 H30 O . x (H3 O4 P) |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Cedephos CP 610, Gafac, Monafax, Plysurf, Soprophor, Polyoxyethylene nonylphenyl ether phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O.H3O4P/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-17-13-9-10-14-18(17)15-11-16-19;1-5(2,3)4/h9-10,13-14,19H,2-8,11-12,15-16H2,1H3;(H3,1,2,3,4) |
| SMIL | CCCCCCCCCc1ccccc1CCCO.OP(=O)(O)O |
| IUPAC navn | 3-(2-nonylphenyl)propan-1-ol;phosphoric acid |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?