Få mere at vide
Justrite™ Ikke-metalliske flydende sikkerhedsdåser
Artikelnummer. 10723873
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
2 gal.
5 gal.
Farve:
Hvid
Rød
Materiale:
HDPE, Rustfrit stålbeslag
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Farve Materiale unitSize
10723873 5 gal. Rød HDPE, Rustfrit stålbeslag Hver
12779606 2 gal. Rød HDPE, Rustfrit stålbeslag Hver
12913695 5 gal. Hvid HDPE, Rustfrit stålbeslag Hver
12993685 2 gal. Hvid HDPE, Rustfrit stålbeslag Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10723873 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 14765Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2073.75 DKK
    1995.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 77.91 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modstår buler, punktering og afslag. Den ikke-metalliske væskebortskaffelsesbeholder har stor mundåbning og låselukket låg for nem påfyldning/hældning.
  • Modstå buler, punkteringer og kemikalier
  • Opbevar sikkert væsker, der korroderer sikkerhedsdåser af rustfrit eller belagt stål
  • Fås med beslag i rustfrit stål
  • Dobbeltvægget flammedæmper beskytter mod udvendig antændelse
  • Hætten udluftes automatisk for at forhindre trykopbygning mellem 3 og 5 psig
Certificeringer
FM godkendt (undtagen 17-985-72C).
†Med pop-up fyldmåler.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 19 L
Certificeringer/compliance FM
Diameter (metrisk) Udvendig 30.5 cm
Diameter (engelsk) Ydre 12 tommer
Kapacitet (engelsk) 5 gal.
Farve Rød
Højde (metrisk) 50.8 cm
Diameter (engelsk) Åbning 3,65 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 9.3 cm
Inkluderer Flammedæmper, rustfrit stål fitting
Til brug med (applikation) Til nem påfyldning/hældning
Højde (engelsk) 20 tommer
Materiale HDPE, Rustfrit stålbeslag
Produkttype Væskebortskaffelseskande