Få mere at vide
Nonivamide, Mikromol
Artikelnummer. 30460400
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30460400 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460400 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1033.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nonivamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nonivamide
CAS 2444-46-4
Analyt- eller komponentnavne Nonivamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H27 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Nonivamide, Pseudocapsaicin, PAVA, Pelargonic acid vallinylamide, Vanillyl N-nonylamide
InChI formel InChI=1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
Løsningstype Neat
SMIL CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC navn N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]nonanamide
Molekylvægt (g/mol) 293.4
Mængde 500 mg
Formel vægt 293.1991 g/mol