Få mere at vide
Nonivamide, LoGiCal
Artikelnummer. 30461831
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461831 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461831 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1033.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nonivamide
CAS 2444-46-4
Analyt- eller komponentnavne Nonivamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H27 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Nonivamide, Pseudocapsaicin, PAVA, Pelargonic acid vallinylamide, Vanillyl N-nonylamide
InChI formel InChI=1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
Løsningstype Neat
SMIL CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC navn N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]nonanamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 293.4
Mængde 10 mg
Formel vægt 293.1991 g/mol