Få mere at vide
Nonivamide, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nonivamide |
| CAS | 2444-46-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nonivamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H27 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Nonivamide, Pseudocapsaicin, PAVA, Pelargonic acid vallinylamide, Vanillyl N-nonylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1 |
| Vis mere |