Få mere at vide
Melford Nonidet P40 Erstatte
Artikelnummer. 30018595
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
30018595 500 ml
1 options
Artikelnummer. 30018595 Leverandør Melford Leverandørnr. N59000500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Laboratoriereagenskvalitet.
Laboratoriereagenskvalitet. Nonidet P-40 er et ikke-ionisk, ikke-denaturerende detergent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nonidet P-40 Substitute
CAS 9002-93-1
Mængde 500 ml
Molekylær formel C16H26O2