Få mere at vide
Nonenylravsyreanhydrid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438237
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438237 50 g 50g
11448237 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17607.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28928-97-4 | C13H20O3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28928-97-4
Molekylær formel C13H20O3
MDL nummer MFCD00014552
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nonenylsuccinic anhydride
Tæthed 1.032
Kogepunkt 126°C to 130°C (0.15 mmHg)
Flammepunkt 146°C (295°F)
Mængde 50 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 224.3
Procent renhed 96%