Få mere at vide
Nonatriacontane, TRC
Artikelnummer. 30466398
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30466398 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30466398 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN458450100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7194-86-7
Molekylær formel C39 H80
Molekylvægt (g/mol) 549.05
Synonym Nonatriacontane, n-Nonatriacontane
IUPAC navn nonatriacontane
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Nonatriacontane
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C39H80/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-39H2,1-2H3
Formel vægt 548.626