Få mere at vide
Nonanoylchlorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Nonanoyl Chloride |
| CAS | 764-85-2 |
| Molekylær formel | C9H17ClO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | NSC 9829, Nonanoic Acid Chloride, Pelargonic Acid Chloride, Pelargonoyl Chloride, Pelargonyl Chloride, n-Nonanoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCC(=O)Cl |
| IUPAC navn | Nonanoylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.68 |
| Formel vægt | 176.0968 |