Få mere at vide
Nonanoyl chloride, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Nonanoylchlorid bruges til acylering af amingrupper i chitosan for samtidig at forbedre dets materialeegenskaber og adsorptionskapacitet. Det blev også brugt i syntesen af N-nonanoyl piperonylamid, buret vanilloid, N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-N-(2-nitrobenzyl)-nonanoylamid eller N-(2-Nitrobenzyl)-N-vanillyl-nonanoylamid, n-benzylnonanamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Nonanoylchlorid bruges til acylering af amingrupper i chitosan for samtidig at forbedre dets materialeegenskaber og adsorptionskapacitet. Det blev også brugt i syntesen af N-nonanoyl piperonylamid, buret vanilloid, N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-N-(2-nitrobenzyl)-nonanoylamid eller N-(2-Nitrobenzyl)-N-vanillyl-nonanoylamid, n-benzylnonanamid.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nonanoyl chloride |
| Smeltepunkt | -61°C |
| Tæthed | 0.94 |
| Kogepunkt | 215°C |
| Flammepunkt | 95°C (203°F) |
| Brydningsindeks | 1.438 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1362621 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Nonanoyl chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 3
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Nonanoyl chloride