Få mere at vide
Nonanoylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Nonanoylchlorid bruges til acylering af amigrupper af chitosan for samtidig at forbedre dets materialegenskaber og adsorptionskapacitet. Det blev også brugt i syntesen af N-nonanoyl piperonylamid, buret vanilloid, N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-N-(2-nitrobenzyl)-nonanoylamid eller N-(2-nitrobenzyl)-N-vanillyl-nonanoylamid, n-benzylnonanamid.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Nonanoylchlorid bruges til acylering af amigrupper af chitosan for samtidig at forbedre dets materialegenskaber og adsorptionskapacitet. Det blev også brugt i syntesen af N-nonanoyl piperonylamid, buret vanilloid, N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-N-(2-nitrobenzyl)-nonanoylamid eller N-(2-nitrobenzyl)-N-vanillyl-nonanoylamid, n-benzylnonanamid.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærk
Fugtfølsom. Opbevar væk fra stærke oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar under kølige, tørre forhold i velforseglede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nonanoyl chloride |
| Smeltepunkt | -61 °C |
| Tæthed | 0.94 |
| Kogepunkt | 215 °C |
| Flammepunkt | 95 °C (203 °F) |
| Brydningsindeks | 1.438 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1362621 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Nonanoyl chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 3
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Contain: Nonanoyl chloride