Få mere at vide
Nonanoic-d17 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Nonanoic Acid-d17 |
| CAS | 130348-94-6 |
| Molekylær formel | C9 D17 H O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 1-Octanecarboxylic Acid-d17, Emery 1203-d17, Grantrico-d17, NSC 62787-d17, NSC 65450-d17, Nonanoic-d17 acid (9 CI), Nonanoic-d17 acid (9 CI), Nonanoic-d17 acid (9 CI), Nonanoic-d17 acid (9 CI), Nonanoic-d17 acid (9 CI), Nonanoic-d17 acid (9 CI), Nonanoic-d17 acid (9 CI), Nonanoic-d17 acid (9 CI), Nonanoic-d17 acid (9 CI), Nonanoic-d17 acid (9 CI), Nonanoic-d17 acid (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecadeuteriononanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.34 |
| Formel vægt | 175.2374 g/mol |
| Vis mere |