Få mere at vide
Nonanoic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15889430
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15889430 100 mL
15856440 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15889430 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8071670100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-05-0
Tekniske data
Smeltepunkt 13°C
Tæthed 0.91 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel CH3(CH2)7COOH
MDL nummer MFCD00004433
Mængde 100 mL
Synonym Nonanoic acid, Pelargonic acid, Nonanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 158.24