Få mere at vide
Nonanosyre, 97%
Artikelnummer. 11487164
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487164 250 mL 250ml
11477164 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487164 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21568.AK
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 112-05-0 | C9H18O2 | 158,241 g/mol
Nonansyre anvendes til fremstilling af blødgørere og lakker. Det er almindeligt anvendt i forbindelse med glyphosat, for en hurtig nedbrændingseffekt ved bekæmpelse af ukrudt i græstørv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nonansyre anvendes til fremstilling af blødgørere og lakker. Det er almindeligt anvendt i forbindelse med glyphosat, for en hurtig nedbrændingseffekt ved bekæmpelse af ukrudt i græstørv.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C,0,26g/L. Opløselig i alkohol og dipropylenglycol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-05-0
Molekylær formel C9H18O2
Molekylvægt (g/mol) 158.241
MDL nummer MFCD00004433
InChI nøgle FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pelargonic acid, n-nonanoic acid, nonylic acid, pelargic acid, nonoic acid, n-nonylic acid, n-nonoic acid, 1-octanecarboxylic acid, pelargon, cirrasol 185a
PubChem CID 8158
ChEBI CHEBI:29019
IUPAC navn nonansyre
SMIL CCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nonanoic acid
Smeltepunkt 10 °C til 12 °C
Tæthed 0.905
pH 3.5
Kogepunkt 253 °C til 255 °C
Flammepunkt 140 °C (284 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.4315
Mængde 250 mL
FN nummer UN3265
Beilstein 1752351
Merck Index 14,7070
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 20 °C, 0,26 g/L. Opløselig i alkohol og dipropylenglycol.
Formel vægt 158.24
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nonanoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonanoic acid