Få mere at vide
Nonanoic-6,6,7,7-d4 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nonanoic-6,6,7,7-d4 Acid |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)/i3D2,4D2 |
| Formel vægt | 162.156 |