Få mere at vide
Nonanoic-6,6,7,7-d4 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nonanoic-6,6,7,7-d4 Acid |
| CAS | 1219795-27-3 |
| Molekylær formel | C9 D4 H14 O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Nonanoic-6,6,7,7-d4 acid, 1-Octanecarboxylic-5,5,6,6-d4 acid, n-Nonanoic acid-d4, Pelargonic acid-ε,ζ-d4, Nonanoic acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)/i3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(CC)C([2 H])([2 H])CCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 6,6,7,7-tetradeuteriononanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.263 |
| Formel vægt | 162.156 g/mol |
| Vis mere |