Få mere at vide
Nonan, 99 %, reagenskvalitet, Honeywell™
Beskrivelse
- ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nonane |
| Smeltepunkt | -53°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.718g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 151°C (1013 hPa) |
| Flammepunkt | 31°C (87.8°F) |
| Lugt | Characteristic |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)7CH3 |
| Mængde | 100 mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nonane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: nonane