Få mere at vide
Nonafluoropentansyre, TRC
Artikelnummer. 17970905
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17970905 1 g
17903955 250 mg
17953605 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17970905 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6495151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2706-90-3
Molekylær formel C5 H F9 O2
Molekylvægt (g/mol) 264.05
Synonym Pentanoic acid, nonafluoro- (9CI), Valeric acid, nonafluoro- (6CI,8CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentanoic acid, NSC 18404, Nonafluoropentanoic acid, Nonafluorovaleric acid, PFPeA, Perfluoropentanoic acid, Perfluorovaleric acid
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoropentansyre
SMIL OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoropentanoic acid
Renhedsgrad noter GC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5HF9O2/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)5(12,13)14/h(H,15,16)
Formel vægt 263.9833
Procent renhed >95%