Få mere at vide
Nonafluoropentanoic acid, 97%
Artikelnummer. 10175263 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
Artikelnummer. 10175263
Brand: Thermo Scientific Acros 309290250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2706-90-3 | C5HF9O2 | 264.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2706-90-3
Molekylær formel C5HF9O2
Molekylvægt (g/mol) 264.05
MDL nummer MFCD00040211
InChI nøgle CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluoropentanoic acid, perfluorovaleric acid, nonafluoropentanoic acid, nonafluorovaleric acid, pentanoic acid, nonafluoro, nonafluoro-1-pentanoic acid, valeric acid, nonafluoro, n-perfluoropentanoic acid, perfluoro-n-pentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-pentanoic acid
PubChem CID 75921
ChEBI CHEBI:83491
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluorpentansyre
SMIL OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nonafluoropentanoic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.7100g/mL
Kogepunkt 140°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3(CF2)3CO2H
Brydningsindeks 1.2940 to 1.297
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.71
Formel vægt 264.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nonafluoropentanoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Nonafluoropentanoicacid