Få mere at vide
Nonafluorobutanesulfonylfluorid, 90+%
Artikelnummer. 11449237
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449237 100 g 100g
11418690 5 g 5g
11439237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21322.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 375-72-4 | C4F10O2S | 302,086 g/mol
Benzyner blev genereret ud fra o-(trimethylsilyl)-phenoler under anvendelse af nonafluorbutansulfonylfluorid (NfF) ved en dominoproces. Nonafluorbutansulfonylfluorid (nonafylfluorid, C 4 F 9 SO 2 F, NfF) er det mest udbredte kommercielt tilgængelige reagens til syntese af nonaflat-syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Benzyner blev genereret ud fra o-(trimethylsilyl)-
phenoler under anvendelse af nonafluorbutansulfonylfluorid (NfF) ved en dominoproces. Nonafluorbutansulfonylfluorid (nonafylfluorid, C 4 F 9 SO 2 F, NfF) er det mest udbredte kommercielt tilgængelige reagens til nonaflatsyntese.
Opløselighed Hydrolyserer i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, fugt, baser..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 375-72-4
Molekylær formel C4F10O2S
Molekylvægt (g/mol) 302.086
MDL nummer MFCD00007422
InChI nøgle LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonafluorobutanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonyl fluoride, perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonylfluoride, perfluorobutylsulfonyl fluoride, nonafluorobutanesulphonyl fluoride, perfluoro n-butylsulfonyl fluoride, nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride, nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 1-butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro
PubChem CID 67814
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutan-1-sulfonylfluorid
SMIL C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
Smeltepunkt -110 °C
Tæthed 1.75
Kogepunkt 65 °C til 66 °C
Flammepunkt Ingen
Brydningsindeks 1.281
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1813589
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 302.09
Procent renhed ≥90%