Få mere at vide
Nonafluorbutansulfonylfluorid, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439237
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11439237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21322.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 375-72-4 | C4F10O2S | 302.086 g/mol
Benzyner blev genereret ud fra o-(trimethylsilyl)-phenoler under anvendelse af nonafluorbutansulfonylfluorid (NfF) ved en dominoproces. Nonafluorbutansulfonylfluorid (nonafylfluorid, C 4 F 9 SO 2 F, NfF) er det mest udbredte kommercielt tilgængelige reagens til syntese af nonaflat-syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Benzyner blev genereret ud fra o-(trimethylsilyl)-
phenoler under anvendelse af nonafluorbutansulfonylfluorid (NfF) ved en dominoproces. Nonafluorbutansulfonylfluorid (nonafylfluorid, C 4 F 9 SO 2 F, NfF) er det mest udbredte kommercielt tilgængelige reagens til nonaflatsyntese.
Opløselighed Hydrolyserer i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, fugt, baser..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 375-72-4
Molekylær formel C4F10O2S
Molekylvægt (g/mol) 302.086
MDL nummer MFCD00007422
InChI nøgle LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonafluorobutanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonyl fluoride, perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonylfluoride, perfluorobutylsulfonyl fluoride, nonafluorobutanesulphonyl fluoride, perfluoro n-butylsulfonyl fluoride, nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride, nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 1-butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro
PubChem CID 67814
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutan-1-sulfonylfluorid
SMIL C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
Smeltepunkt -110°C
Tæthed 1.75
Kogepunkt 65°C to 66°C
Flammepunkt None
Brydningsindeks 1.281
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1813589
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyses in water.
Formel vægt 302.09
Procent renhed ≥90%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Nonafluorobutanesulfonyl fluoride