Få mere at vide
Nonafluorobutanesulfonylfluorid, 90+%
Artikelnummer. 11418690
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418690 5 g 5g
11439237 25 g 25g
11449237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11418690 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21322.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 375-72-4 | C4F10O2S | 302,086 g/mol
Benzyner blev genereret ud fra o-(trimethylsilyl)-phenoler under anvendelse af nonafluorbutansulfonylfluorid (NfF) ved en dominoproces. Nonafluorbutansulfonylfluorid (nonafylfluorid, C 4 F 9 SO 2 F, NfF) er det mest udbredte kommercielt tilgængelige reagens til syntese af nonaflat-syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Benzyner blev genereret ud fra o-(trimethylsilyl)-
phenoler under anvendelse af nonafluorbutansulfonylfluorid (NfF) ved en dominoproces. Nonafluorbutansulfonylfluorid (nonafylfluorid, C 4 F 9 SO 2 F, NfF) er det mest udbredte kommercielt tilgængelige reagens til nonaflatsyntese.
Opløselighed Hydrolyserer i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, fugt, baser..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 375-72-4
Molekylær formel C4F10O2S
Molekylvægt (g/mol) 302.086
MDL nummer MFCD00007422
InChI nøgle LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonafluorobutanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonyl fluoride, perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonylfluoride, perfluorobutylsulfonyl fluoride, nonafluorobutanesulphonyl fluoride, perfluoro n-butylsulfonyl fluoride, nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride, nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 1-butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro
PubChem CID 67814
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutan-1-sulfonylfluorid
SMIL C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
Smeltepunkt -110°C
Tæthed 1.75
Kogepunkt 65°C to 66°C
Flammepunkt None
Brydningsindeks 1.281
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1813589
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyses in water.
Formel vægt 302.09
Procent renhed ≥90%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonafluorobutanesulfonyl fluoride