Få mere at vide
Nonafluorobutanesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357279
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357279 1 g 1g
11367279 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357279 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27437.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2991-84-6 | Molecular Formula: C4ClF9O2S | Molecular Weight: 318.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2991-84-6
Molekylær formel C4ClF9O2S
Molekylvægt (g/mol) 318.54
MDL nummer MFCD03412262
InChI nøgle IRFCLLARAUQTNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonafluoro-1-butanesulfonyl chloride, nonafluorobutane-1-sulfonyl chloride, perfluorobutanesulfonyl chloride, perfluorobutanesulphonyl chloride, nonafluorobutanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro, acmc-20ak1o, perfluorobutylsulfonyl chloride, nonafluoro-n-butanesulfonyl chloride
PubChem CID 324955
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nonafluorobutanesulfonyl chloride
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Fugtfølsom
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutan-1-sulfonylchlorid
Formel vægt 318.55
Procent renhed 98%