Få mere at vide
Nonafluor-2-iodbutan, 98%, stab. med kobber, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393746
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393746 5 g 5g
11303756 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16792.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 375-51-9 | C4F9I | 345.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 375-51-9
Molekylær formel C4F9I
Molekylvægt (g/mol) 345.93
MDL nummer MFCD00077556
InChI nøgle FBJVLVWUMYWJMY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-iodononafluorobutane, 2-iodoperfluorobutane, nonafluor-2-jodbutan, acmc-20ansx, nonafluoro-s-butyliodide, nonafluoro-sec-butyl iodide, 2-iodo nonafluoro butane, 3-iodo-1,1,1,2,2,3,4,4,4-nonafluorobutane, butane,1,1,1,2,2,3,4,4,4-nonafluoro-3-iodo, 1,1,1,2,2,3,4,4,4-nonakis fluoranyl-3-iodanyl-butane
PubChem CID 2775165
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,4,4,4-nonafluoro-3-iodobutane
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(I)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nonafluoro-2-iodobutane
Navn note stabilized with copper
Tæthed 2.095
Kogepunkt 64°C to 67°C
Brydningsindeks 1.3305
Mængde 5 g
Beilstein 1777547
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 345.93
Procent renhed 98%