Få mere at vide
Nonafluor-1-iodobutan, 97 %
Artikelnummer. 11452658
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452658 100 g 100g
11432658 5 g 5g
11442658 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16671.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 423-39-2 | C4F9I | 345,934 g/mol
Nonafluor-1-iodobutan bruges som jodatomdonor i syntesen af iodcyclohexan. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nonafluor-1-iodobutan bruges som jodatomdonor i syntesen af iodcyclohexan. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Ikke blandbar
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares i mørke væk fra oxidationsmidler. Inkompatibel med alkalimetaller og lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 423-39-2
Molekylær formel C4F9I
Molekylvægt (g/mol) 345.934
MDL nummer MFCD00001062
InChI nøgle PGRFXXCKHGIFSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorobutyl iodide, nonafluoro-1-iodobutane, nonafluorobutyl iodide, perfluorobutyliodide, n-nonafluorobutyl iodide, perfluoro-n-butyl iodide, 1-iodoperfluorobutane, ccris 9008, 1-iodononafluorobutane, butane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodo
PubChem CID 67917
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluor-4-iodbutan
SMIL C(C(C(F)(F)I)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nonafluoro-1-iodobutane
Smeltepunkt -89 °C til -87 °C
Tæthed 2.01
Kogepunkt 67 °C
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.329
Mængde 100 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1777546
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 345.93
Procent renhed 97%