missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nonafluoro-1-butanesulfonic Acid, TRC

Artikelnummer. 17903605
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17903605 100 mg
17954175 1 g
17992795 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17903605 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN649325100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 375-73-5
Molekylær formel C4 H F9 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 300.1
Synonym 1-Butanesulfonic acid, nonafluoro- (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, 1-Perfluorobutanesulfonic acid, Eftop FBSA, Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, Nonafluorobutanesulfonic acid, Perfluorobutanesulfonic acid, PFBS
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonic acid
SMIL OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Perfluorobutanesulfonic acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4HF9O3S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H,14,15,16)
Formel vægt 299.9503
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.