missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nonafluor-1-butanesulfonsyre (50 μg/ml i acetonitril), TRC

Artikelnummer. 30464607
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464607 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464607 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT80951X5ML
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Perfluorobutanesulfonic acid
CAS 375-73-5
Molekylær formel C4 H F9 O3 S
Mængde 5 mL
Synonym 1-Butanesulfonic acid, nonafluoro- (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, 1-Perfluorobutanesulfonic acid, Eftop FBSA, Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, Nonafluorobutanesulfonic acid, Perfluorobutanesulfonic acid, PFBS
InChI formel InChI=1S/C4HF9O3S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H,14,15,16)
SMIL OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutan-1-sulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 300.1
Formel vægt 299.9503
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Perfluorobutanesulfonic acid 50 μg/mL
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.