Få mere at vide
Nonadecanoic-d37 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nonadecanoic-d37 Acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2 |
| Formel vægt | 335.5194 |