Få mere at vide
Nonadecansyre methylester standard for gaskromatografi, Chem Lab
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1731-94-8 |
| Smeltepunkt | 54°C |
| Flammepunkt | > 113 °C |
| Analyseprocentområde | ≥ 99.5% |
| Emballage | Ampul i glas |
| Mængde | 1 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.61 |
| Fysisk form | Fast stof |