Få mere at vide
Nonadecanoic acid, 98+%
Artikelnummer. p-3779342 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10138222
Brand: Thermo Scientific Acros 207190010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 646-30-0 | C19H38O2 | 298.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 646-30-0
Molekylær formel C19H38O2
Molekylvægt (g/mol) 298.51
MDL nummer MFCD00002754
InChI nøgle ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-nonadecanoic acid, nonadecylic acid, unii-h6m3vyc62p, h6m3vyc62p, fatty acids, c16-22, n-nonadecanoate, n-nonadecylate, nonadecyclic acid, c16-c22 alkylcarboxylic acid
PubChem CID 12591
ChEBI CHEBI:39246
IUPAC navn nonadecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nonadecanoic acid
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 68°C to 70°C
Farve Hvid
Kogepunkt 297°C (100.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)17CO2H
Mængde 1 g
Beilstein 02, II, 368
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol and ether
Formel vægt 298.51
Procent renhed 98+%
Fysisk form Fine Powder or Shiny Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nonadecanoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.