Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nonadecanoic acid |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 68 °C til 70 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 297 °C (100,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)17CO2H |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Nonadecanoic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.