Få mere at vide
Nonadecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Nonadecane |
| CAS | 629-92-5 |
| Molekylær formel | C19 H40 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Nonadecane, NSC 77136, n-Nonadecane |
| InChI formel | InChI=1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | Nonadekan |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.52 |
| Formel vægt | 268.313 |