Få mere at vide
Nonadecane, TRC
Artikelnummer. 30472298
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30472298 10 g
1 options
Artikelnummer. 30472298 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN64895010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Nonadecane
CAS 629-92-5
Molekylær formel C19 H40
Mængde 10 g
Synonym Nonadecane, NSC 77136, n-Nonadecane
InChI formel InChI=1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn Nonadekan
Molekylvægt (g/mol) 268.52
Formel vægt 268.313